Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 205 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631491
CAS Number: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III