Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 107 EUR
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631564
CAS Number: 261951-78-4