Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631563
CAS Number: 151868-17-6