4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈FNO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066444 CAS Number: 7292-73-1 EINECS: 230-724-4 |