Stampa…
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₈FNO₂
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049325
CAS Number: 7292-74-2