Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC0376-1G PC0376-5G PC0376-10G
APOSPC0376-1GEA 118 EUR
APOSPC0376-1G APOSPC0376-5G APOSPC0376-10G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631428
CAS Number: 261951-77-3