Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 0 EUR
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃OS
Punto di fusione: 49…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236342
CAS Number: 56456-52-1