Stampa…
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631530
CAS Number: 261951-75-1