Stampa…
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 49.5 EUR
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C9H8FN
Peso molecolare: 149,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631529
CAS Number: 80141-97-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III