Stampa…
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0368-5G PC0368-1G PC0368-25G
APOSPC0368-5GEA 143 EUR
APOSPC0368-5G APOSPC0368-1G APOSPC0368-25G
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631535
CAS Number: 261951-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III