3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0366-10G
PC0366-5G
PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA
249
EUR
APOSPC0366-10G
APOSPC0366-5G
APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formula:
C₁₀H₉FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631413 CAS Number: 261951-72-8 |