Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 179 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Punto di ebollizione: 84…85 °C/8mmHg
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631528
CAS Number: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II