2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄ClFO₂ Punto di fusione: 147…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156967 CAS Number: 2252-50-8 |