Stampa…
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 55.3 EUR
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090987
CAS Number: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III