Stampa…
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 116 EUR
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Punto di ebollizione: 77 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631534
CAS Number: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III