Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC0359-1G PC0359-25G PC0359-5G
APOSPC0359-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0359-1G APOSPC0359-25G APOSPC0359-5G
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631526
CAS Number: 261951-69-3
UN: 2735
ADR: 8,III