Stampa…
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 174 EUR
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139.17 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C
Densità: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631490
CAS Number: 261951-68-2
UN: 2735
ADR: 8 III