Stampa…
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0356-5G PC0356-1G
APOSPC0356-5GEA 101 EUR
APOSPC0356-5G APOSPC0356-1G
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631531
CAS Number: 261951-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III