Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 243 EUR
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236288
CAS Number: 231291-14-8
UN: 2735
ADR: 8,III