Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631527
CAS Number: 22062-54-0