Stampa…
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 215 EUR
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631427
CAS Number: 261951-66-0