Stampa…
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 159 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631533
CAS Number: 192702-79-7