Stampa…
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Punto di ebollizione: 129…133 °C/17mmHg
Densità: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631426
CAS Number: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II