Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 161 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Densità: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077600
CAS Number: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II