Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 20.5 EUR
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236295
CAS Number: 231291-13-7