4-Fluoro-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0345-25G
PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA
23.4
EUR
APOSPC0345-25G
APOSPC0345-5G
4-Fluoro-m-toluic acid
4-Fluoro-m-toluic acid
Formula:
C₈H₇FO₂ Peso molecolare: 154,14 g/mol Punto di fusione: 164…169 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631424 CAS Number: 403-15-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...