Stampa…
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 109 EUR
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Punto di fusione: 131…132 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061131
CAS Number: 76179-40-3