4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 208 °C Densità: 1,132 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631431 CAS Number: 135427-08-6 |