Stampa…
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 105 EUR
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C
Densità: 1,133 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631532
CAS Number: 177756-62-6