3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Punto di fusione: 49…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799520 CAS Number: 161712-75-0 |