Stampa…
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 46.6 EUR
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038259
CAS Number: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III