Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0330-1G PC0330-5G
APOSPC0330-1GEA 72.7 EUR
APOSPC0330-1G APOSPC0330-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₂F₄O₃
Peso molecolare: 210,08 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129952
CAS Number: 652-34-6