Stampa…
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC0329-1G PC0329-5G
APOSPC0329-1GEA 219 EUR
APOSPC0329-1G APOSPC0329-5G
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
1-(4-Fluoro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Formula: C₁₇H₁₉FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00426601
CAS Number: 27064-89-7