Stampa…
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171532
CAS Number: 151504-80-2