Stampa…
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene, 4-Bromo-3,5-difluoro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0321-100MG PC0321-1G
APOSPC0321-100MGEA 32.1 EUR
APOSPC0321-100MG APOSPC0321-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Peso molecolare: 260,99 g/mol
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093034
CAS Number: 499238-36-7