3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula:
C₇H₅ClF₃N Punto di ebollizione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00278479 CAS Number: 445-13-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |