Stampa…
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 286 EUR
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424497
CAS Number: 493036-50-3
UN: 1759
ADR: 8,III