Stampa…
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 186 EUR
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424496
CAS Number: 493036-49-0