Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 58 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310820
CAS Number: 1643-26-1