Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇FO₂
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261897
CAS Number: 493036-47-8