2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄F₃N₃ Punto di fusione: 174…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00828624 CAS Number: 16075-42-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |