Stampa…
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0303-5G PC0303-1G PC0303-25G
APOSPC0303-5GEA 748 EUR
APOSPC0303-5G APOSPC0303-1G APOSPC0303-25G
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₉F₃N₂O₂
Punto di ebollizione: 97…99 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03424490
CAS Number: 493036-44-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III