Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,14 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671765
CAS Number: 394-04-7