Stampa…
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 57 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190121
CAS Number: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III