Stampa…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 466 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Peso molecolare: 197,1054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631613
CAS Number: 261944-56-3