Stampa…
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 32.1 EUR
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Peso molecolare: 175,09 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042255
CAS Number: 82419-26-9