Stampa…
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 161 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂OS
Punto di ebollizione: 85…88 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8,III