Stampa…
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
2-Fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆FNO₂S
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042283
CAS Number: 30058-40-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III