Stampa…
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0265-1G PC0265-5G PC0265-25G
APOSPC0265-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0265-1G APOSPC0265-5G APOSPC0265-25G
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631337
CAS Number: 261944-04-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III