Stampa…
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 90.2 EUR
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631338
CAS Number: 261943-97-9